Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 10 K MWCO, 0,1 ml
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 10.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
153.00 CHF - 1100.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie Slide-A-Lyzer™
MWCO 10 kDa
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Becher, Mikrozentrifuge
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10185003
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
69570
Becher, Mikrozentrifuge 50 Geräte
369.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10483225
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
69572
Becher, Mikrozentrifuge 250 Vorrichtungen
1100.00 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11809420
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
69574
Becher, Dialyseeinheiten, Mikrozentrifugenröhrchen 1 Kit (10 Vorrichtungen)
153.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11819420
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
69576
Becher, Dialysevorrichtungen, Schwimmer 1 Kit (10 Vorrichtungen)
165.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11542571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88401
Becher, 15 ml konisch 25 Geräte
414.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11562571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88404
Becher, 50 ml konisch 25 Geräte
451.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
Pufferaustausch, Protein
10 kDa
Becher, Mikrozentrifuge
Bei Raumtemperatur lagern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 10 K MWCO, 0,1 ml