Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990SL4
20.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15996781
  • 22.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Graue, feste Kunststoffhalter sorgen durch Neigung der 32 mm-Etiketten für bessere Sichtbarkeit
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
109,22 x 3,2 cm
121,9 cm
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Grau
43 X 1.25 in.
48 Zoll
Schräg
-28 bis 49 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Schräg, grauer massiver Kunststoff; passend für Regallängen: 1219 mm (48 Zoll)