Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Click to view available options
Etikettengröße (angloamerikanisch):
3 x 1.25 in.
13 x 1.25 in.
19 x 1.25 in.
25 X 1.25 in.
31 x 1.25 in.
43 X 1.25 in.
Etikettengröße (metrisch):
109,22 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Länge (angloamerikanisch) Einschub:
18 Zoll
24 Zoll
30 Zoll
36 Zoll
48 Zoll
Länge (metrisch) Einschub:
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Graue, feste Kunststoffhalter sorgen durch Neigung der 32 mm-Etiketten für bessere Sichtbarkeit
- Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Label Holder |
Farbe | Grau |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale |
Etikettengröße (angloamerikanisch) | 19 x 1.25 in. |
Etikettengröße (metrisch) | 48 x 3,2 cm |
Länge (angloamerikanisch) Einschub | 24 Zoll |
Länge (metrisch) Einschub | 61 cm |
Modell | Schräg |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -18 bis 120.2 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | -28 bis 49 °C |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur