Learn More
Thermo Scientific™ SL4 Plus Zentrifugenserie
GREENER_CHOICE
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
9467.10 CHF - 23969.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Reglertyp Mikroprozessor
Display Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Zur Verwendung mit (Geräte) Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Beschreibung Spannung Rotor inklusive Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Spannung Rotor inklusive Preis Menge & Verfügbarkeit  
16310728
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75009512
Thermo Scientific SL4 Plus-MD, 208-240V 50/60 Hz 208/240 V Nein
9778.65 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16370728
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75009527
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz 220/240 V Nein
15713.18 CHF
1 Einheit
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16320748
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75009912
Thermo Scientific SL4 Plus, 208-240V 50/60 Hz 208/240 V Nein
9467.10 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16370748
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75009927
Thermo Scientific SL4R Plus, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz 220/240 V Nein
15316.20 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16330768
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75016075
Thermo Scientific SL4R Plus, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Zellkulturpaket 220/240 V Ja
23436.60 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16340778
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75016086
Thermo Scientific SL4 R Plus, ,220 V-240 V50 Hz/230 V60 Hz, TX-750 Zellkulturpaket 220/240 V Ja
22632.60 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16340758
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75016065
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Blutröhrchenpaket 220/240 V Ja
23969.25 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit bis zu 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller Auto-Lock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
Bis zu 9 h 59 min
Option zum Hoch- oder Herunterzählen
Mikroprozessor
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
SL4 Plus
Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Tischzentrifuge