Learn More
Thermo Scientific™ SL4 Plus Zentrifugenserie
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Marke: Thermo Scientific™ 75016086
Beschreibung
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit bis zu 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller Auto-Lock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15 | |
Thermo Scientific SL4 R Plus, ,220 V-240 V50 Hz/230 V60 Hz, TX-750 Zellkulturpaket | |
4.816 × g | |
Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Less waste, Energy efficient | |
Siehe Daten zu den jeweiligen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen | |
Auswahl an neun Beschl.-/zehn Verzög.raten | |
TX-750 mit Bechern, ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln, 5,0/7,0 und 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen-Adaptern | |
Bis zu 9 h 59 min | |
-10 bis +40 °C, ±2 °C | |
Tischzentrifuge | |
Siehe einzelne Komponenten des Pakets | |
220/240 V |
Mikroprozessor | |
148x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 84x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 56x konische 15 ml-Röhrchen, 28x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten (TX-750); 4x 1.000 ml-Bioflaschen (TX-1000) | |
4.700 U/min | |
Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten | |
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind | |
Die Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824 ), Netzkabel für die Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung | |
SL4 Plus | |
Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar | |
Ja | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Option zum Hoch- oder Herunterzählen | |
Zentrifugieren: 5 Jahre begrenzt, Rotor: Siehe Handbuch | |
220/240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz | |
50/60 Hz |