Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-Sicherheitslagerschränke
Für die sichere und angemessene Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen.
Marke: Asecos™ 3061300130615
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit – hoher Schrank mit Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Innenraum aus Melaminharz und schwer entflammbaren Spezialplatten
- Sichere und getrennte Lagerung – Säuren und Laugen können separat gelagert werden
- Zwei hermetisch getrennte Staufächer, integriertes Belüftungs- und Belüftungssystem, Korrosionsbeständigkeit der metallfreien Luftkanäle
- Gemäß TRGS 510
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
- Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Sperrsystem möglich)
- Belüftung: Integrierte metallfreie Luftkanäle, die für den Anschluss an eine technische Abgasanlage mit nur einem Ablufteingang geeignet sind
Spezifikation
TRGS 510 | |
570 x 485 x 914 mm | |
Flügel | |
300 kg | |
Pulverbeschichtet | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
2 Flügeltür (Lichtgrau); 6 Ausziehböden aus PP mit Wanne aus PP, Tragfähigkeit 25 kg, Kapazität 11 l | |
603 x 597 x 1965 mm | |
Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe | |
2 | |
176,4 kg | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ SL-CLASSIC-Sicherheitslagerschränke > 6 x 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit Wanne
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur