Learn More
Notrax SkywalkerHD™ Nitrile Safety Ramp, Female Bevel
Attachable beveled SkywalkerHD™ safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Skywalker HD™ modular mats.
20.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 91 cm |
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Breite (metrisch) | 6 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17722148
|
Notrax
461F0003BL |
Schwarz |
20.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17732148
|
Notrax
461F0003YL |
Gelb |
20.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- The Skywalker HD™ accessories maintain the same feel as the Skywalker HD™ mats with an ergonomic bubble pattern and matching rubber compounds
- This seamless integration allows for unlimited configuration possibilities
- 100% nitrile rubber compound
- Resistant to most industrial oils
Spezifikation
36 in. | |
Nitril-Kautschuk | |
6 cm |
91 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |