Learn More
Notrax SkywalkerHD™ Nitrile Safety Ramp, Female Bevel
Attachable beveled SkywalkerHD™ safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Skywalker HD™ modular mats.
Marke: Notrax 461F0003BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Skywalker HD™ Zubehör sorgt für das gleiche Gefühl wie die Skywalker HD™ Matten mit einem ergonomischen Blasenmuster und passenden Gummikomponenten
- Diese nahtlose Integration ermöglicht unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten
- Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
- Beständig gegen die meisten Industrieöle
Spezifikation
Schwarz | |
91 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
36 in. | |
Nitril-Kautschuk | |
6 cm |