Learn More
Notrax SkywalkerHD™ strapazierfähige Gummiplatten mit Blasenmuster
Die strapazierfähigen Gummiplatten lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken. Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen.
Marke: Notrax 460S0033BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die strapazierfähigen Gummiplatten mit einer Größe von 91 x 91 cm lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken
- Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen
- Ein geprägtes Raster mit 30 x 30 cm-Abschnitten auf der Rückseite der Matte ermöglicht eine schnelle und einfache weitere Anpassung
- Die aufsteckbaren, abgeschrägten Kanten minimieren Stolpergefahren und ermöglichen Innen- und Außenecken
- Zusammensetzung aus 100 % Naturkautschuk
- Allgemeine Verwendungszwecke
Spezifikation
13 mm | |
36 in. | |
Naturkautschuk | |
91 cm |
Schwarz | |
91 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax SkywalkerHD™ strapazierfähige Gummiplatten mit Blasenmuster > Matte; Länge: 91 cm; Breite: 91 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur