Learn More
Notrax Skywalker HD™ Platten aus ESD-Nitril und FR-Gummi mit Blasenmuster
Die strapazierfähigen Gummiplatten lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken. Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen.
Marke:  Notrax 464S0033BL
Artikelnummer. 17782148
  • 301.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die strapazierfähigen Gummiplatten mit einer Größe von 91 x 91 cm lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken
  • Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen
  • Ein geprägtes Raster mit 30 x 30 cm-Abschnitten auf der Rückseite der Matte ermöglicht eine schnelle und einfache weitere Anpassung
  • Die aufsteckbaren, abgeschrägten Kanten minimieren Stolpergefahren und ermöglichen Innen- und Außenecken
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130
  • Antistatische Zusammensetzung aus Naturkautschuk entspricht IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 bis 109 Ω, Rg 106 bis 109 Ω
  • Brandklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1 getestet
  • Beständig gegen die meisten Industrieöle und geeignet für Schweißbereiche
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
36 in.
ESD- und feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk
91 cm
Name des Produkts
Notrax Skywalker HD™ Platten aus ESD-Nitril und FR-Gummi mit Blasenmuster > Gummiplatte; Material: Antistatische und feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk; Länge: 91 cm