Learn More
Notrax Skystep™ ESD Rubber Mat with Moulded Edges
Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers. These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight.
82.00 CHF - 211.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | ESD-Naturkautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17752138
|
Notrax
457S0023BL |
90 cm |
82.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17762138
|
Notrax
457S0034BL |
120 cm |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17772138
|
Notrax
457S0035BL |
150 cm |
211.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ utilizes the power of air
- Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers
- These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight
- Integrated bevelled edges on all four sides to prevent tripping on the mat
- Loose lay with no installation required
- Slip resistance rating R9 according to DIN 51130 and BG-rule BGR181
- Free of DOP, free of DMF, free of ozone-depleting substances, free of silicone and free of heavy metals
- Static dissipative natural rubber compound
- Meets IEC61340-4-1 (category DIF), measured resistance Rg 106 to 109 Ω, Rp 106 to 109 Ω
- Optional grounding cord
Spezifikation
Schwarz | |
ESD-Naturkautschuk | |
Matten für Industrie und Gewerbe |