Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
161.00 CHF - 796.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17742268
Unterlagen ansehen
Notrax
782S0023BL
91 cm 60 cm
161.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17772268
Unterlagen ansehen
Notrax
782S0035BL
150 cm 91 cm
385.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17702278
Unterlagen ansehen
Notrax
782S302MBL
200 cm 91 cm
531.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17732278
Unterlagen ansehen
Notrax
782S303MBL
300 cm 91 cm
796.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17722258
Unterlagen ansehen
Notrax
782C0024BL
2194 cm 60 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17752258
Unterlagen ansehen
Notrax
782C0036BL
2194 cm 91 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17782258
Unterlagen ansehen
Notrax
782C0048BL
2194 cm 122 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17712268
Unterlagen ansehen
Notrax
782C0060BL
2194 cm 152 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Top-of-the-line ergonomic experience where comfort, durability, and safety are united
  • The Sky Trax™ is designed for those who are not willing to compromise in any of these criteria
  • Ergonomic benefit derived from unique bubble design coupled with 19 mm thick worker platform
  • Combination of extra hard wearing top surface and a very resilient microcellular vinyl base for maximum fatigue relief
  • Favors slip resistance and freedom of movement; tested R9 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
  • Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
  • Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • Bevelled edges on all four sides to minimize the risk of tripping
  • Lifetime warranty on Uni-Fusion™ lamination technology
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
Matten für Industrie und Gewerbe