Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
Marke:  Notrax 782C0048BL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17782258
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein ergonomisches Design auf höchstem Niveau, das Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit vereint
  • Sky Trax™ ist für diejenigen konzipiert, die bei keinen dieser Kriterien Kompromisse eingehen möchten
  • Ergonomisches Design dank einzigartigem Blasenmuster und 19 mm dicker Arbeitsplattform
  • Kombination aus besonders strapazierfähiger Oberfläche und einer äußerst widerstandsfähigen mikrozellulären Vinylbasis für maximale Erholung bei Ermüdung
  • Ausgelegt auf Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Testergebnis R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • Lebenslange Garantie auf Uni-Fusion™ Laminiertechnologie
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
2194 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
72 ft.
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
122 cm