Learn More
Saint Gobain Life Sciences Stecker mit Rand
Sichern Sie Behälter aus Glas, Metall und Kunststoff mit diesen Stopfen. Saint Gobain Performance Plastics™ Stopfen mit Stehrand sind mit einer doppelten Dichtung versehen, um den Inhalt des Behälters sicher zu halten.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 467015-20
Artikelnummer. 11774598
  • 27.85 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Klapprand-Stopfen
  • Der untere Teil greift die Außenseite des Behälters, und der obere Hohlstopfen verfügt über Ringverzahnung, um eine dichte Abdichtung am Rand zu gewährleisten
  • Der obere Hohlstopfen kann perforiert werden, um den Inhalt zu extrahieren, ohne den Stopfen zu entfernen, und bleibt auch nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Nieder- und hochtemperaturbeständig von -60 bis +250 °C
  • Durchscheinend
  • Chemisch und biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stecker mit Rand
11 bis 20,2 mm
-60°C to + 250°C
Durchscheinend
20 Packung
14 to 17.9 mm I.D. Containers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Stecker mit Rand > Für 14 bis 17.9 mm Innendurchmesser