Learn More
SKF 97541, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
SKF 97541 is a potent GABAB agonist (EC50 = 50 nM). SKF 97541 depresses striatal synaptic potentials and hyperpolarizes nigral neurons (EC50 values = 92 nM and 150 nM, respectively). SKF 97541 shows antidepressant effects in animal models and is also a GABAA-ρ antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SKF 97541 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 137.12 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SKF 97541, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur