Learn More
SKF 86466 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18054862
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SKF 86466 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18054862
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18054862
Marke: Tocris Bioscience 3866/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective α2 antagonist
Potent and selective α2 antagonist at pre- and post-junctional α2-adrenoceptors (Ki values are 13 and 17 nM respectively). Exhibits antihypertensive activity in a rat model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86129-54-6
Summenformel C11H15Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 232.148
InChI-Schlüssel JKQKVNMNAIFCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym skf-86466 hydrochloride, skf 86466 hydrochloride, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1h-3-benzazepine hydrochloride, 6-chloro-n-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-h-3-benzazepine hydrochloride, 1h-3-benzazepine, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-, hydrochloride, 6-chloro-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo d azepine hydrochloride, benalfocin hydrochloride, skf-86466 hydrochloride, solid hplcMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10220250
IUPAC-Name 6-chloro-3-methyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine;hydrochloride
SMILES CN1CCC2=C(CC1)C(=CC=C2)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SKF 86466 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 232.15
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SKF 86466 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >