Learn More
SKF 83959 hydrobromide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18075092
SKF 83959 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18075092
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18075092
Marke: Tocris Bioscience 2074/10
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
D1-like partial agonist
Dopamine D1-like receptor partial agonist (Ki values are 1.18, 7.56, 920 and 399 nM for rat D1, D5, D2 and D3 receptors respectively). May act as an antagonist in vivo, producing anti-Parkinsonian effects and antagonizing the behavioral effects of cocaine. Shown to potentiate agonist binding of the σ1 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67287-95-0
Summenformel C18H21BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 398.725
InChI-Schlüssel FHYWNBUFNGHNCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym skf 83959 hydrobromide, skf-83959 hydrobromide, 6-chloro-7,8-dihydroxy-3-methyl-1-3-methylphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine hydrobromide, 6-chloro-3-methyl-1-3-methylphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-, hydrobromide, 1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-, hydrobromide 1:1, skf-83959 hydrobromide hplc , solid, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-3-methylphenyl-1h-3-benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-7,8-dihydroxy-3-methyl-1-3-methylphenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepinium bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11957685
ChEBI CHEBI:63996
IUPAC-Name 9-chloro-3-methyl-5-(3-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2CN(CCC3=C(C(=C(C=C23)O)O)Cl)C.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SKF 83959 hydrobromide
Menge 10 mg
Formelmasse 398.73
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SKF 83959 hydrobromide, Tocris Bioscience™ >