Learn More
SKF 83566 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Potent and selective D1-like dopamine receptor antagonist (Ki∽ 0.56 nM for D1; KB = 2 μM for D2). Also antagonist at the vascular 5-HT2 receptor (Ki = 11 nM). Displays selective inhibition of adenylyl cyclase 2 (AC2); inactive against AC1 or AC5. Centrally active following systemic administration in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SKF 83566 hydrobromide |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 413.15 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SKF 83566 hydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur