Learn More
SKF 38393 hydrobromide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Prototypical D1-like dopamine receptor selective partial agonist (Ki values are 1, ∽ 0.5, ∽ 150, ∽ 5000 and ∽ 1000 nM for D1, D5, D2, D3 and D4 receptors respectively).
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SKF 38393 hydrobromide |
CAS | 20012-10-6 |
Summenformel | C16H18BrNO2 |
Menge | 100 mg |
Synonym | skf 38393 hydrobromide, 1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diolhydrobromide, +/--1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1h-3-benzazepine-7,8-diol,2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl, 1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo d azepine-7,8-diol hydrobromide, 7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepine hydrobromide |
InChI-Schlüssel | INNWVRBZMBCEJI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CNCC(C2=CC(=C(C=C21)O)O)C3=CC=CC=C3.Br |
IUPAC-Name | 5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.229 |
PubChem CID | 12928470 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SKF 38393 hydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur