Learn More
Masterflex™ Sechskanal-Spritzenpumpe
Sechskanalpumpe für Entnahme und Zugabe
Marke:  Masterflex™ 75900-55
2337.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11759889
  • 3660.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Programmierfunktionen:
    • Programmierbefehle ermöglichen das Dispensieren bestimmter Mengen, automatische Verhältnisänderungen, Richtungsänderungen, programmierte Pausen, externe oder Anwendereingaben sowie das Senden oder Empfangen von Signalen von anderen Geräten.
    • Der nichtflüchtige Speicher stellt beim Einschalten der Pumpe alle Einrichtungsparameter und das Pumpenprogramm wieder her.
    • Ein akustischer Summer kann so programmiert werden, dass er bei Auftreten eines Alarmzustands oder nach Abschluss des Pumpprogramms ertönt.
    • Im Spritzenspülmodus wird die Spritze mit höchster Geschwindigkeit infundiert oder aufgefüllt, um Luft aus der Leitung zu saugen oder die Spritze zu befüllen.
    • Vielseitige Pumpfunktionen ermöglichen die Infusion oder Entnahme in μl/h,μl/min, ml/h und ml/min
  • Kommunikationsfunktionen:
    • Vernetzung von bis zu 100 Pumpen über einen einzigen PC-Kommunikationsanschluss.
    • Netzwerkkommunikationsprotokolle ermöglichen die gleichzeitige Übertragung eines Netzwerk-Burst-Signals an 10 Pumpen im Netzwerk ohne Verzögerung und sorgen für Konsistenz in der Laboranordnung.
    • Das optionale Kommunikationsprotokoll gewährleistet mittels Fehlerprüfung eine zuverlässige Signalübertragung, indem Fehler durch Unterbrechungen oder elektromagnetische Störungen beseitigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
Max: 22.3 ml/m in.
15.25 Zoll x 10.5 Zoll x 4.75 Zoll
6 x 60 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Sechskanal-Spritzenpumpe > 6 x 60 ml