Learn More
β-Sitosterol, Praxisqualität, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11406272
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
β-Sitosterol, Praxisqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406272 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11406272
Marke: MP Biomedicals 0210288690
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
CAS 83-46-5
Summenformel C29H50O
Molekulargewicht (g/mol) 414.718
InChI-Schlüssel KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonym beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-Methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Sitosterol
Farbe Weiß
Menge 500 g
Formelmasse 414.7
Güte Praktische
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
β-Sitosterol, Praxisqualität, MP Biomedicals™ >