Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit SiteClick™ Qdot™ R-PE und Biotin-Antikörpermarkierungskits hell markierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzbildgebung oder den Western Blot-Nachweis.
Marke:  Invitrogen™ S10451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15158735
  • 958.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält alles, was für die Azidmodifizierung und Markierung von 100 µg Antikörper erforderlich ist.
1 kit
405/585
100 μg
Qdot™, SiteClick™
Orange
Qdot 525-800
Labeling Kit
Gesamte Kit nach Erhalt bei 2 bis 6 °C lagern
SiteClick Markierungssystem
Nasseis
Qdot 585
IgG
UV, Violett, Blau, Grün, Gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit