Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit SiteClick™ Qdot™ R-PE und Biotin-Antikörpermarkierungskits hell markierte Antikörper für die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzbildgebung oder den Western Blot-Nachweis.
Marke:  Invitrogen™ S10450
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15148735
  • 936.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält alles, was für die Azidmodifizierung und Markierung von 100 µg Antikörper erforderlich ist.
1 kit
405/565
100 μg
Qdot™, SiteClick™
Grün
Qdot 525-800, TRITC
Labeling Kit
Gesamte Kit nach Erhalt bei 2 bis 6 °C lagern
SiteClick Markierungssystem
Nasseis
Qdot 565
IgG
UV, Violett, Blau, Grün
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2816123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberS10450
Chargennummer2647588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberS10450
Chargennummer2559140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog NumberS10450
Chargennummer2362413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog NumberS10450
Chargennummer2259597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2021 Catalog NumberS10450
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit