Learn More
mb2 Sit-Stand Stool, Anti-Static
Sit-stand stool, anti-static
Marke: mb2 ADP/AS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sit-stand stool polyurethane anti-static
- Seat height range from 25 to 34 in.
- Seat tilt 15°C
- Rubber glides
Spezifikation
ESD Chair | |
Yes | |
650 to 850 mm | |
No | |
No | |
No | |
Polyurethane |
Black | |
Not Autoclavable | |
9 kg | |
No | |
No | |
Yes | |
Stool |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
mb2 Sit-Stand Stool, Anti-Static > Stand Stool
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur