Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzelwell-Reagenzienreservoirs mit niedrigem Profil
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
328.93 CHF - 430.99 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | Polypropylen |
Typ | Reagenzienreservoir |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Kanäle | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Kanäle | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11301974
|
Axygen™
RES-SW96-LP |
86 ml | Unsteril | 96 Bodentröge | 25/Karton |
335.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11330275
|
Axygen™
RES-SW384-LP |
92 ml | Unsteril | 384 Bodentröge | 25/Karton |
328.93 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11370265
|
Axygen™
RES-SW1-LP |
90 ml | Unsteril | 1 Bodentrog | 25/Karton |
328.93 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11340275
|
Axygen™
RES-SW384-LP-SI |
92 ml | Steril | 384 Bodentröge | Einzeln verpackt; 25/Karton |
333.21 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11380265
|
Axygen™
RES-SW1-LP-SI |
90 ml | Steril | 1 Bodentrog | Einzeln verpackt; 25/Karton |
430.99 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
- Langlebig und kostengünstig
- Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Ja |
Klar | |
Reagenzienreservoir |