Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzelwell-Reagenzienreservoirs mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke:  Axygen™ RES-SW1-LP
196.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11370265
  • 328.93 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Langlebig und kostengünstig
  • Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
90 ml
Unsteril
25/Karton
25/Karton
Ja
Klar
Polypropylen
Reagenzienreservoir
25/Packung
1 Bodentrog