Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke:  Axygen™ RES-SW12-HP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11390265
  • 328.93 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Durchscheinende Polypropylen-Reservoirs wurden mit einer SBS Standardstellfläche für Kompatibilität mit automatisierten Systemen entwickelt.
Diamantförmige Well-Serie: 96- oder 384-Sammelbecher an der Unterseite helfen, das Totvolumen zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
290 mL
Unsteril
25/Karton
25/Karton
Ja
Klar
Polypropylen
Reagenzienreservoir
25/Packung
12 Bodentröge
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil > 290 ml; nein; 12-Kanal-Wannen