Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke:  Axygen™ RES-SW384-HP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11310275
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Langlebig und kostengünstig
  • Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
282 mL
Unsteril
25/Cs.
Single-use
Klar
Polypropylen
Reagenzienreservoir
384
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil > 384 Diamond Bottom configurations; High Profile