Learn More
Thermo Scientific™ Single-Use BioProcess Container, 2D, Aegis™ 5-14, 3 ports
Der Thermo Scientific Einweg-BPC besteht aus Aegis 5-14 Folie, einer einbahnigen, fünflagigen Folie ohne tierische Bestandteile.
925.00 CHF - 1775.00 CHF
Spezifikation
Tubing Style TPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17839796
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31266.05
2 L
925.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17829786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31266.01
5 L
1015.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17839776
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31266.02
10 L
1035.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17859786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31266.03
20 L
1130.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17839786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31266.04
50 L
1775.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Thermo Scientific Single-Use BPC is composed of Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.
Features:
• All BPCs are constructed in an ISO 7 (Class 10,000) cleanroom, which complies with cGMP standards.
• Manufactured with industry-leading Aegis 5-14 film
• C-flex tubing that can be used with tubing welder and various connection options
• Flexible and economic solution to update or increase your bioreactor capacity
• Suitable for both suspension and adherent cultures
• Configurable to meet your process needs, including options for single-use sensing (DO, pH, and pressure)
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from a large component library – with over 2,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style.
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors.
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and gas filters.
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone.
• Sample ports—septum-style and needle-free ports.
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands.
Spezifikation
Spezifikation
TPE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Single-Use BioProcess Container, 2D, Aegis™ 5-14, 3 ports