Learn More
Fisherbrand™ Elektromagnetischer Rührer mit einer Position
Schlanker und kompakter elektromagnetischer Rührer mit moderner Magnetspulentechnologie. Für ein besseres Mischen ist ein Pulsmodus verfügbar, in dem sich ein Rührstab alle 30 Sekunden im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen kann.
Marke:  Fisherbrand™ MS01-3221EU/US/UK/AU
Artikelnummer. 15990241
  • 226.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
  • Nur empfohlenen Magnetrührstab mit einem Becher oder Kolben dazwischen platzieren
  • Beim Gerätreinigen Schutzhandschuhe tragen
  • Grundplatte nicht direkt nach dem Betrieb berühren
  • Abrieb der Dispergiergeräte oder rotierenden Zubehöre kann in das Medium gelangen, an dem Sie arbeiten
  • Max. Temp. des Rührmediums im Becher und des Bechers nicht über 45 °C
  • Kein Geräteneustart nach unterbrochener Stromversorgung oder bei Vorliegen von Fehler oder mechanischer Unterbrechung
  • Je nach verwendeter Probe ist Vorsicht beim Mischen geboten
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlankes Profil mit einer einzigartigen flachen Oberfläche.
  • Verschleißfreier Antrieb ohne zueinander beweglichen Teile
  • Mischkapazität von 800 ml mit 25-mm-Magnetrührstab.
  • Impulsfunktion von 30 Sekunden für besseres Mischen.
  • Variable Zeiteinstellung von 1 Minute bis 99 Minuten sowie unendlicher Modus.
  • Digitale Anzeige für genaue Einstellung von Geschwindigkeit und Zeit.
  • Drehzahl von 15 bis 1500 U/min variabel einstellbar.
  • Wasserabweisendes Design
  • Hergestellt nach Schutzklasse IP 65.
  • Bedienfeld mit anwenderfreundlicher Oberfläche.
  • Anti-Rutschunterlagen
  • Platzieren Sie nur den empfohlenen Magnetrührstab mit einem Becher oder Kolben dazwischen.
  • Tragen Sie beim Reinigen des Geräts Schutzhandschuhe.
  • Berühren Sie die Grundplatte nicht unmittelbar nach dem Betrieb.
  • Abrieb der Dispergiergeräte oder des rotierenden Zubehörs kann in das Medium gelangen, an dem Sie arbeiten.
  • Die maximale Temperatur des Rührmediums im Becher und des Bechers selbst sollten 45 °C nicht überschreiten
  • Das Gerät startet nicht neu, wenn entweder die Stromversorgung unterbrochen wird oder ein Fehler oder eine mechanische Unterbrechung vorliegt.
  • Auf der Grundlage der zum Mischen verwendeten Probe ist Vorsicht geboten.
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 1.500 U/min
Edelstahl
94 mm
9 V ... 1 A/ 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Grau
iStir Uno
Magnetrührer
1
800 ml
156 x 110 x 13,2 mm
Analog
Analog
Ohne Motor
400 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elektromagnetischer Rührer mit einer Position > Einzelplatz