Learn More
Hughes Tragbare Augen-/Gesichts-/Körperspülung mit einer Düse
Eine wandmontierte, tragbare Augen-, Gesichts- und Körperspülung mit einer Düse. Entwickelt für gefährliche Umgebungen, in denen die Gefahr von kleinen Verschüttungen von Chemikalien oder gefährlichen Stoffen besteht.
Marke:  Hughes HEWS5021GB
Artikelnummer. 17772338
  • 398.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Eine wandmontierte, tragbare Augen-, Gesichts- und Körperspülung mit einer Düse
  • Entwickelt für gefährliche Umgebungen, in denen die Gefahr von kleinen Verschüttungen von Chemikalien oder gefährlichen Stoffen besteht
  • Der 5 m lange verstärkte Schlauch macht diese Handgeräte besonders praktisch für die Behandlung von behinderten Personen
  • Der verriegelbare Betätigungsknopf für eine einfache Anwendung entspricht europäischen und internationalen Standards
  • Ausgestattet mit Staubschutzabdeckungen, Rückschlagventil und Durchflussregler
Spezifikation
Spezifikation
Rot
10,5 cm
Augen-, Gesichts- und Körper-Kombinationsspülstationen
7 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Tragbare Augen-/Gesichts-/Körperspülung mit einer Düse > Augen-/Gesichts-/Körperspülung; Farbe: Rot