Learn More
SIN-1 chloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18025572
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
SIN-1 chloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18025572
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 18025572
Marke: Tocris Bioscience 0756/50
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Water-soluble NO donor
This compound (the active product of the prodrug SIN-10, molsidomine) acts as a vasodilator and inhibitor of platelet aggregation; longer acting than nitroprusside or nitroglycerin. Decreases myocardial necrosis and reperfusion-induced endothelial dysfunction in models of myocardial ischemia-reperfusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SIN-1 chloride
CAS 16142-27-1
Summenformel C6H11ClN4O2
Menge 50 mg
Synonym Amino-3-morpholinyl-1, 2, 3-oxadiazolium chloride
Formelmasse 206.63
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SIN-1 chloride, Tocris Bioscience™ >