Learn More
Simvastatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15520594
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Simvastatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15520594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15520594
Marke: Thermo Scientific Acros 458840010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79902-63-9 | C25H38O5 | 418.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79902-63-9
Summenformel C25H38O5
Molekulargewicht (g/mol) 418.57
InChI-Schlüssel RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Synonym simvastatin, zocor, synvinolin, sinvacor, denan, lipex, simvastatine, sivastin, lodales, simvastatina
PubChem CID 54454
ChEBI CHEBI:9150
IUPAC-Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-Oxooxan-2-yl]Ethyl]-3,7-Dimethyl-1,2,3,7,8,8a-Hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-Dimethylbutanoat
SMILES CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C=C2C1C(C(C=C2)C)CCC3CC(CC(=O)O3)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simvastatin
Schmelzpunkt 127.0°C to 132.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 418.57
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Simvastatin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Simvastatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >