Learn More
Simport™ Scientific CytoSep™ Trichter für Shandon™ Cytospin 4™ Zentrifugen
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Shandon Cytospin 4 Zentrifugen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Shandon Cytospin™ 4 Zytozentrifuge |
---|
Beschreibung
- Alle Einweg-Probenkammern aus Kunststoff benötigen keine Metallklammern.
- Erhältlich mit oder ohne vormontierter Filterkarte
Spezifikation
Shandon Cytospin™ 4 Zytozentrifuge |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific CytoSep™ Trichter für Shandon™ Cytospin 4™ Zentrifugen