Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermocycler
Kleine, anwenderfreundliche und genaue Thermocycler für alle alltäglichen PCR-Anwendungen im Labor
8080.00 CHF
Spezifikation
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 2720 Thermocycler |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Abmessungen | 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in.) |
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15224438
|
Applied Biosystems™
A24811 |
Beschränkte Garantie |
8080.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der SimpliAmp Thermocycler verfügt über zuverlässige Technik und Leistung. Er ist auf einen leisen Betrieb ausgelegt und verfügt über einen sicheren, beheizten Deckel und einen großen LCD-Farb-Touchscreen.
- VeriFlex™ Blöcke zur präzisen Optimierung der PCR-Temperatur. Die VeriFlex Blöcke verfügen über drei unabhängige Temperaturzonen für eine präzise Temperaturkontrolle zur PCR-Optimierung
- Der große und reaktionsschnelle 8 in.-Farb-Touchscreen vereinfacht die Gerätebedienung durch seine leicht ablesbare Oberfläche
- WLAN-fähig für die Fernüberwachung mit der kostenfreien PCR Essentials App
- Der einfach aufgebaute Deckel dient dem Schutz der Probe und steht in geöffnetem Zustand für den leichten Zugriff aufrecht. Zum Schließen wird der Griff einfach nach vorn gezogen
- Der beheizte Deckel öffnet sich automatisch, wenn er nicht richtig geschlossen ist, um wertvolle Proben zu schützen
- Sofort einsetzbares USB-Laufwerk zum einfachen Sichern Ihrer Daten – einfach ein USB-Speichermedium anschließen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihre Daten einfach und mühelos zu sichern
- Modus für thermische Simulationen, um andere PCR-Experimente zu replizieren: Eine Bibliothek von Simulationsmodi hilft dem Anwender dabei, Experimente mit den gleichen Rampenraten wie mit einem vorherigen oder einem anderen Gerät durchzuführen
- Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Hot-Start-PCR, PCR, Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 2720 Thermocycler | |
46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
USB, WLAN, Ethernet | |
4 °C/s (Block), 3 °C/s (Probe) |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
0 °C bis 100 °C | |
600 W | |
96-Well, 0,2 ml-VeriFlex-Block |