Learn More
Thermo Scientific Chemicals Simethicon Artikelnummer.: 16584304
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Simethicon
Artikelnummer. 16584304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 16584304
Marke: Thermo Scientific Chemicals 465170100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8050-81-5 | C6H18O4Si3 | 238.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8050-81-5
Summenformel C6H18O4Si3
Molekulargewicht (g/mol) 238.46
InChI-Schlüssel AMTWCFIAVKBGOD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3,3,5,5-Tetramethyl-2,4-Dioxa-3,5-Disilahexan; Silandion
SMILES O=[Si]=O.CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simethicone
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer465170100,465170500
ChargennummerA0465048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Artikelnummer465170100,465170500
ChargennummerA0464108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Artikelnummer465170100,465170500
ChargennummerA0461337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Artikelnummer465170100,465170500
ChargennummerA0458140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Artikelnummer465170100,465170500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Simethicone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Simethicone
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Simethicon >