Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10
Membranpumpe für die Dosierung/Messung von Flüssigkeiten. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Manuelle Steuerung von Durchflussrate und Dosiervolumen mithilfe eines LCD-Grafikdisplays.
Marke: KNF™ 167524/160160
1374.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.- Chemisch beständige Membrandosierpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
- Einstellbare Durchflussrate (1 ml bis 100 ml/min)
- Trockenlauf
- Selbstaufbereitend
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
SIMDOS™ 10 | |
Standard, manuell | |
PVDF (Pumpenkopf), PTFE-Beschichtung (Membran), FFKM Kalrez (Ventile) | |
87 mm | |
5 °C | |
24 W | |
6 bar |
IP65. | |
50/60 Hz | |
140 mm | |
80 °C | |
100/240 V | |
1 bis 100 ml/min |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%