Learn More
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump
Liquid dosing/metering diaphragm pump. Offers wetted material combinations for optimal chemical resistance. Manual control of flow rate and dosing volume with LCD graphic display, also with optional analog and RS-232 control.
Marke:  KNF Neuberger 164970/165467
2356.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15464590
  • 3110.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Simple, intuitive setup and operation
  • Easy to calibrate in minutes
  • Runs dry without damage
  • Self-priming up to 9 ft. of water
  • Splash-proof IP65 housing
  • Analog and impulse logic control (RC) and with RS232 (RCP)
  • Small footprint conserves benchtop space
  • Adaptable to viscous fluid characteristics
Spezifikation
Spezifikation
Manual
PTFE Head
0.03 to 20 mL/min.
Diaphragm Vacuum Pump
Chemistry
100/240 V
150 x 93 x 144 mm
FEM 1.10 FT.18S
50/60 Hz
IP65
85 psig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump > Model: FEM 1.10 ft.0.18 S, Control: Manual, Material: PTFE Head