Learn More
Thermo Scientific™ Silylierungslösungsmittel
Die speziell gefertigten und verpackten Thermo Scientific™ Lösungsmittel in Silylierungsqualität entsprechen den hohen Anforderungen der Silylierung und anderer sensibler Derivatisierungsreaktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-20684
63.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11581941
Beschreibung
Beschreibung
Die speziell gefertigten und verpackten Thermo Scientific™ Lösungsmittel in Silylierungsqualität entsprechen den hohen Anforderungen der Silylierung und anderer sensibler Derivatisierungsreaktionen. Die aufgereinigten, getrockneten und unter Stickstoffatmosphäre in praktische Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Probenaufbewahrungsfläschchen verpackten Lösungsmittel werden mit Elastomer-Septen ausgeliefert, um eine direkte Probeentnahme ohne Exposition gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff zu ermöglichen. Verwenden Sie polare Lösungsmittel (Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Pyridin, Tetrahyrdrofuran), um Reaktionen zu beschleunigen; unpolare organische Lösungsmittel können verwendet werden, beschleunigen aber nicht die Reaktionsrate.
Empfohlene Anwendung
Vermeiden Sie Wasser und Alkohol, da TMS-Reagenzien mit aktivem Wasserstoff reagieren.
Vermeiden Sie enolisierbare Ketone.
Verwenden Sie Dimethylformamid für Steroide und andere große Moleküle.
Verwenden Sie Dimethylsulfoxid zur Vorbereitung von TMS-Derivaten von tertiären Alkoholen und einigen Verbindungen, die in anderen Silylierungslösungsmitteln nur schwer löslich sind.
Pyridin ist ein hervorragendes Lösungsmittel und Reaktionsmedium für MS-Reaktionen sowie ein HCl-Akzeptor bei Reaktionen mit Organochlorsilanen.
Weitere häufig verwendete Lösungsmittel sind u.a. Tetrahyrdrofuran und Acetonitril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasser und Alkohol meiden
Dimethylsulfoxid (DMSO); 50 ml
Dimethylsulfoxid (DMSO)
20 bis 25 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Silylierungslösungsmittel > Dimethylsulfoxid (DMSO); 50 ml