Learn More
Macherey-Nagel™ Silylierungsmittel Silyl-991, VE=20 x 1ml
Marke:  Macherey-Nagel™ 701490.201
Artikelnummer. 10491935
  • 171.00 CHF / 20 Milliliter
Lager vorrätig
Spezifikation
Silylierendes Silyl-991
1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N ,O-bis-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (BSTFA), trimethylchlorosilane (TMCS), chlorotrimethylsil
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Silylierungsmittel Silyl-991, VE=20 x 1ml > Menge:Gehäuse 1mL