Learn More
Silberdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367127
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367127
1 m, 1 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11367127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011469.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 2.06 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Dichte 10.5g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Characteristic
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU08K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number011469.G9,011469.G5,011469.G1
ChargennummerY11H034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011469.G9,011469.G5,011469.G1
ChargennummerZ07H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011469.G9,011469.G5,011469.G1
ChargennummerP02I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011469.G9,011469.G5,011469.G1
ChargennummerQ13E029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011469.G9,011469.G5,011469.G1
Name des Produkts
Silberdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >