Learn More
Silberdraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11327127
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberdraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11327127
100 m
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11327127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011468.H4
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.0.51 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 100 m
Geruch Characteristic
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR28L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Artikelnummer011468.G9,011468.G5,011468.H4
ChargennummerR28L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Artikelnummer011468.G9,011468.G5,011468.H4
ChargennummerR16L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Artikelnummer011468.G9,011468.G5,011468.H4
ChargennummerR16L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Artikelnummer011468.G9,011468.G5,011468.H4
ChargennummerT11K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Artikelnummer011468.G9,011468.G5,011468.H4
Name des Produkts
Silberdraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >