Learn More
Silberdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314188
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314188
500 m, 500 Meter
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
500 Meter
Artikelnummer. 11314188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041455.H9
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.51 g/m; Härte: hart
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 500 m
Geruch Characteristic
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY18K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Artikelnummer041455.H4,041455.H9,041455.G9
ChargennummerM13J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Artikelnummer041455.H4,041455.H9,041455.G9
ChargennummerM12I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer041455.H4,041455.H9,041455.G9
ChargennummerB06R018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer041455.H4,041455.H9,041455.G9
ChargennummerU23H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Artikelnummer041455.H4,041455.H9,041455.G9
Name des Produkts
Silberdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) im Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >