Learn More
Silberdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll), hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
156.00 CHF - 523.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-22-4 |
---|---|
Summenformel | Ag |
Molekulargewicht (g/mol) | 107.87 |
MDL-Nummer | MFCD00003397 |
InChI-Schlüssel | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
PubChem CID | 23954 |
ChEBI | CHEBI:9141 |
IUPAC-Name | Silber |
SMILES | [Ag] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11394178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041454.G9 |
25 m |
156.00 CHF
25 Meter |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11384178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041454.H4 |
100 m |
523.00 CHF
100 Meter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-22-4 | |
107.87 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
23954 | |
Silber |
Ag | |
MFCD00003397 | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
CHEBI:9141 | |
[Ag] |
Spezifikation
Silver wire | |
7440-22-4 | |
Ag | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
[Ag] | |
107.87 | |
CHEBI:9141 | |
Characteristic | |
Draht |
0.127mm (0.005 in.) dia., Hard, Temper: as drawn | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003397 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
Silber | |
23954 | |
99.9% | |
≈0.13g/m |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-131-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen