Learn More
Silber-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389339
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389339
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11389339
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088722.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Silver trifluoromethanesulfonate is useful in halide abstraction. It helps in activating sulphur protecting groups at the anomeric centres of carbohydrates in the presence of iodine. It is employed as a triflating agent in combination with Palladium compounds, as a catalyst for cross coupling reactions, and in several organic transformation reactions. Polyurethanes prepared from silver triflate exhibit high permeability and selectivity towards olefins in their separation from paraffin mixtures. Polyethylene oxide - silver triflate composites find application in humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-28-6
Summenformel CAgF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 256.93
MDL-Nummer MFCD00013226
InChI-Schlüssel QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76223
IUPAC-Name Silber;trifluormethansulfonat
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 356°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein EM>10,
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and also in most organic solvents.
Formelmasse 256.93
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number088722.09,088722.18,088722.04
ChargennummerI12M24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088722.09,088722.18,088722.04
Chargennummer10190668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088722.09,088722.18,088722.04
Chargennummer10190039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088722.09,088722.18,088722.04
ChargennummerF27R006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088722.09,088722.18,088722.04
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver trifluoromethanesulfonate
Name des Produkts
Silber-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >