Learn More
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15615020
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15615020
Marke: Honeywell-Fluka 35375500ML
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Berylliumnitratlösung
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3082
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Formelmasse 169.87 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >