Learn More
Silbernitratlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des Eu-Arzneibuchs, BP, USP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10111910
Zum Warenkorb hinzufügen
Silbernitratlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des Eu-Arzneibuchs, BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111910
2.5 L, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10111910
Marke: Fisher Chemical J/7330/17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
AgNO3, CAS-Nummer-7761-88-8, Silbernitrat, Höllenstein, Argerol, Silbermononitrat, Silbernitrat, Argenti Nitras, Nitrat d'argent, 2,5 l, CHEBI:32130, farblos, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, Silber;Nitrat, 3414, 169.872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Güte Analytische Spezifikationen nach Ph.Eur.
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate, 0.1M solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitratlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des Eu-Arzneibuchs, BP, USP, Fisher Chemical >