Learn More
Silbernitrat-Lösung, 0.01 M, Honeywell™ Artikelnummer.: 15634160
Zum Warenkorb hinzufügen
Silbernitrat-Lösung, 0.01 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15634160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15634160
Marke: Honeywell-Fluka 342941L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0.01 M AgNO3 (0.01 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Berylliumnitratlösung
CAS 7761-88-8
Menge 1 l
Summenformel AgNO3
MDL-Nummer MFCD00003414
UN-Nummer UN3082
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formelmasse 169.87 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01 M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silbernitratlösung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat-Lösung, 0.01 M, Honeywell™ >