Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Salze und anorganische Verbindungen
- Anorganische Salze
- Übergangsmetallsalze
- Silbernitrat, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Silbernitrat, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613480 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte250 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15613480
Marke: Honeywell-Fluka 31630250G
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns!
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CAS | 7761-88-8 |
Summenformel | AgNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.87 |
MDL-Nummer | MFCD00003414 |
InChI-Schlüssel | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
IUPAC-Name | Silber(1+)-nitrat |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silbernitrat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 250 g |
Strukturformel | AgNO3 |
UN-Nummer | 1493 |
Formelmasse | 169.87 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.8 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Dichte | Vapor Density: 5.8 (vs air) |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Einsparungen von 357.85 CHFArtikelnummer. 10265063
-
Einsparungen von 235.35 CHFArtikelnummer. 10224350
-
Artikelnummer. 11391229
-
Artikelnummer. 15603480
-
Artikelnummer. 15693470
-
Artikelnummer. 10148280
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >