Learn More
Silbernitrat(I), ≥ 99 %, zertifiziertes AR für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silbernitrat wird verwendet für Silberbeschichtung, Fotografie, zum Herstellen anderer Silberverbindungen, für Spiegel, zum Porzellanfärben und als Histologiefarbstoff. Es findet Verwendung als Färbemittel in der Rasterelektronenmikroskopie und ist ein Schlüsselbestandteil in mehreren antiseptischen und antibakteriellen pharmazeutischen Zusammensetzungen auf Silberbasis. Silber(I)-nitrat wird zur Trennung von Alken-Gemischen durch selektive Absorption und für Entschützungs- und Oxidationsreaktionen in der organischen Synthese verwendet. Es wird aufgrund seiner unmittelbaren Reaktion mit Halogenidionen, die unlösliches Präzipitat von Silber(I)-halogeniden bilden, häufig als analytisches Reagenz verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Wird verwendet für Silberbeschichtung, Fotografie, zum Herstellen anderer Silberverbindungen, für Spiegel, zum Porzellanfärben und als Histologiefarbstoff.
- Findet Verwendung als Färbemittel in der Rasterelektronenmikroskopie und ist ein Schlüsselbestandteil in mehreren antiseptischen und antibakteriellen pharmazeutischen Zusammensetzungen auf Silberbasis.
- Wird zur Trennung von Alken-Gemischen durch selektive Absorption und für Entschützungs- und Oxidationsreaktionen in der organischen Synthese verwendet.
- Wird aufgrund seiner unmittelbaren Reaktion mit Halogenidionen, die unlösliches Präzipitat von Silber(I)-Halogeniden bilden, häufig als analytisches Reagenz verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 444°C |
Chemischer Name oder Material | Silver nitrate |
Schmelzpunkt | 212°C |
CAS | 7761-88-8 |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1009 Ea. |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Summenformel | AgNO3 |
MDL-Nummer | MFCD00003414 |
UN-Nummer | UN1493 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
62480080 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | A13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06 |
10252994 | Analysenzertifikat | 07/11/2024 | A13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06 |
10219658 | Analysenzertifikat | 12/04/2024 | A13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06 |
10237365 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06 |
61180090 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.